2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27760-250MG OR27760-1G
APOSOR27760-250MGEA 0 EUR
APOSOR27760-250MG APOSOR27760-1G
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formula: C₁₄H₁₇N₃
Pto. de fusión: 100…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935745
Núm. CAS: 82241-22-3
UN: 3259
ADR: 8,III