4-(Dimethylamino)chalcone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 248 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formula: C₁₇H₁₇NO
MW: 251,323 g/mol
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168677
Núm. CAS: 1030-27-9