2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Diiodotyrosine, H-DL-Tyr(3,5-DiI)-OH
OR27970-100MG OR27970-1G OR27970-250MG
APOSOR27970-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR27970-100MG APOSOR27970-1G APOSOR27970-250MG
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉I₂NO₃
MW: 432,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063076
Núm. CAS: 66-02-4