Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28131-100MG OR28131-500MG
APOSOR28131-100MGEA 209 EUR
APOSOR28131-100MG APOSOR28131-500MG
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Formula: C₁₁H₉NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832016
Núm. CAS: 57446-03-4