Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28179-1G OR28179-5G OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA 49.3 EUR
APOSOR28179-1G APOSOR28179-5G APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00186642
Núm. CAS: 1532-24-7