Allylamine, N-CBZ protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, Benzyl allylcarbamate
OR28285-1G OR28285-250MG
APOSOR28285-1GEA 244 EUR
APOSOR28285-1G APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C (1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570995
Núm. CAS: 5041-33-8