2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 290 EUR
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. de fusión: 202…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125906
Núm. CAS: 1792-41-2