7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 143 EUR
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01830203
Núm. CAS: 88791-07-5