4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene

OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 248 EUR
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Formula: C₁₂H₁₃NOS
MW: 219,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175795
Núm. CAS: 680214-97-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR