3-Hydroxybutanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cyanopropan-2-ol, 3-Hydroxybutyronitrile
OR2847-1G OR2847-250MG
APOSOR2847-1GEA 319 EUR
APOSOR2847-1G APOSOR2847-250MG
3-Hydroxybutanenitrile
3-Hydroxybutanenitrile
Formula: C₄H₇NO
MW: 85,104 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C
Densidad: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427120
Núm. CAS: 4368-06-3