2-methylbut-2-enoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Pto. de fusión: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066864
Núm. CAS: 13201-46-2
UN: 3261
ADR: 8,II