Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28708-1G OR28708-500MG
APOSOR28708-1GEA 26.1 EUR
APOSOR28708-1G APOSOR28708-500MG
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 136 °C (760 mm Hg)
Densidad: 0,918 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001284
Núm. CAS: 71441-76-4
EINECS: 275-461-6
UN: 3272
ADR: 3,III