2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)ethylamine, N-[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]dimethylamine
OR28892-1G OR28892-5G
APOSOR28892-1GEA 31.9 EUR
APOSOR28892-1G APOSOR28892-5G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150.221 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023546
Núm. CAS: 6304-27-4
EINECS: 228-608-3
UN: 2735
ADR: 8 III