N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 314 EUR
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064435
Núm. CAS: 99-21-8