5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28995-1G OR28995-250MG
APOSOR28995-1GEA 98.6 EUR
APOSOR28995-1G APOSOR28995-250MG
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Pto. Ebullición: 95…100 °C (10 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068196
Núm. CAS: 175205-41-1
UN: 1760
ADR: 8,III