4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Carboxyphenyl)-1H-pyrazole
OR29-100MG OR29-1G
APOSOR29-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR29-100MG APOSOR29-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569442
Núm. CAS: 208511-67-5