2,2-Dimethylpentan-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-3-oxopentane, Ethyl tert-butyl ketone
OR29023-1G
OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA
161
EUR
APOSOR29023-1G
APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114,185 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039918 Núm. CAS: 564-04-5 UN: 1993 ADR: 3,III |