4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29027-1G OR29027-5G
APOSOR29027-1GEA 0 EUR
APOSOR29027-1G APOSOR29027-5G
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)aniline
Formula: C₈H₇N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052104
Núm. CAS: 121180-51-6