5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(p-Tolyl)oxazole, 4-(1,3-Oxazol-5-yl)toluene
OR29030-1G
APOSOR29030-1GEA 145 EUR
APOSOR29030-1G
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085134
Núm. CAS: 143659-19-2