4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Bromomethyl)-2-(4-cyanophenyl)-1,3-dioxolane
OR29054-1G
OR29054-5G
OR29054-10G
APOSOR29054-1GEA
37.7
EUR
APOSOR29054-1G
APOSOR29054-5G
APOSOR29054-10G
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Formula:
C₁₁H₁₀BrNO₂ MW: 268,107 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052887 Núm. CAS: 60207-22-9 |