Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-oxazol-5-yl]benzene, 4-(Ethoxycarbonyl)-5-phenyl-1,3-oxazole
OR29060-1G
OR29060-250MG
APOSOR29060-1GEA
168
EUR
APOSOR29060-1G
APOSOR29060-250MG
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217,221 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085084 Núm. CAS: 32998-97-3 |