5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 92.8 EUR
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅NO₄
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114881
Núm. CAS: 126318-27-2