5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29205-1G OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA 112 EUR
APOSOR29205-1G APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₄S₂
Pto. de fusión: 201…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173745
Núm. CAS: 60166-86-1