3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29470-250MG OR29470-50MG
APOSOR29470-250MGEA 279 EUR
APOSOR29470-250MG APOSOR29470-50MG
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275552
Núm. CAS: 175276-62-7