5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR29472-1G OR29472-5G
APOSOR29472-1GEA 122 EUR
APOSOR29472-1G APOSOR29472-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275557
Núm. CAS: 175276-63-8