Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 296 EUR
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Formula: C₁₄H₁₃NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277691
Núm. CAS: 175276-71-8