5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]toluene, 1-[5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-3-methylbenzene
OR29506-1G OR29506-250MG
APOSOR29506-1GEA 434 EUR
APOSOR29506-1G APOSOR29506-250MG
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250,724 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01765337
Núm. CAS: 680216-08-4