5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 284 EUR
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090296
Núm. CAS: 680216-16-4