Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR29586-1G OR29586-5G
APOSOR29586-1GEA 102 EUR
APOSOR29586-1G APOSOR29586-5G
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Formula: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00177420
Núm. CAS: 82140-55-4