2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR29646-1G OR29646-5G
APOSOR29646-1GEA 173 EUR
APOSOR29646-1G APOSOR29646-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formula: C₁₀H₇Cl₂N₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277206
Núm. CAS: 175276-87-6