2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR29658-10G OR29658-1G OR29658-5G
APOSOR29658-10GEA 864 EUR
APOSOR29658-10G APOSOR29658-1G APOSOR29658-5G
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Formula: C₆H₇N₃S₂
MW: 185,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173810
Núm. CAS: 5351-91-7