2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methylthiazole-4-carbonitrile
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 74.1 EUR
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068103
Núm. CAS: 21917-76-0