6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Formyl-2-(methylsulphanyl)nicotinonitrile, 3-Cyano-2-(methylthio)pyridine-6-carboxaldehyde
OR29723-1G OR29723-250MG OR29723-5G
APOSOR29723-1GEA 116 EUR
APOSOR29723-1G APOSOR29723-250MG APOSOR29723-5G
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Formula: C₈H₆N₂OS
MW: 178.211 g/mol
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173824
Núm. CAS: 175277-27-7