1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR29750-1G OR29750-5G
APOSOR29750-1GEA 94.4 EUR
APOSOR29750-1G APOSOR29750-5G
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₁H₇Cl₂NO₂
MW: 256,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100034
Núm. CAS: 175277-36-8