Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 551 EUR
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00662782
Núm. CAS: 188937-40-8