α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-5GEA 318 EUR
APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Formula: C₇H₄Cl₃NO
MW: 224,472 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192643
Núm. CAS: 29203-60-9
UN: 1759
ADR: 8,III