1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1-chloroisoquinoline
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 546 EUR
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13190242
Núm. CAS: 1800484-01-8