1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Borono-1-chloroisoquinoline, 7-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-7-yl)boronic acid
OR300003-250MG OR300003-500MG
APOSOR300003-250MGEA 174 EUR
APOSOR300003-250MG APOSOR300003-500MG
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-7-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13190241
Núm. CAS: 370864-49-6