1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Borono-1-chloroisoquinoline, 8-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 125 EUR
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
MW: 207,421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18257024
Núm. CAS: 2096337-48-1