1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline, 3,4-Dihydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinolin-1(2H)-one, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR300011-1G OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA 464 EUR
APOSOR300011-1G APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₀BNO₃
Pto. de fusión: 234…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044671
Núm. CAS: 376584-30-4