1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300040-1G OR300040-250MG
APOSOR300040-1GEA 34.8 EUR
APOSOR300040-1G APOSOR300040-250MG
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO·ClH
MW: 202,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191401
Núm. CAS: 41052-94-2