1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-100MGEA 66.7 EUR
APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18250893
Núm. CAS: 1231761-23-1