1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-6-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-6-cyano-2-azanaphthalene
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 406 EUR
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅ClN₂
MW: 188,613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18250894
Núm. CAS: 1260664-41-2