3-Amino-5-bromoisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-bromo-2-azanaphthalene, 5-Bromoisoquinolin-3-amine
OR300062-500MG OR300062-1G OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA 545 EUR
APOSOR300062-500MG APOSOR300062-1G APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526591
Núm. CAS: 1192815-01-2