5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300065-500MG OR300065-250MG
APOSOR300065-500MGEA 474 EUR
APOSOR300065-500MG APOSOR300065-250MG
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
5-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040413
Núm. CAS: 1175271-86-9