8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Bromo-1-chloro-2-azanaphthalene
OR300069-100MG
OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR300069-100MG
APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula:
C₉H₅BrClN MW: 242.5 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13193666 Núm. CAS: 1233025-78-9 |