1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cyano-1-hydroxyisoquinoline, 6-Cyano-1-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300072-250MG OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA 410 EUR
APOSOR300072-250MG APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
MW: 170.167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22375647
Núm. CAS: 1184916-94-6