1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 215 EUR
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09835329
Núm. CAS: 223671-53-2