3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Carboxy-3-chloroisoquinoline, 6-Carboxy-3-chloro-2-azanaphthalene
OR300082-1G OR300082-250MG
APOSOR300082-1GEA 522 EUR
APOSOR300082-1G APOSOR300082-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
3-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,613 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18260383
Núm. CAS: 1256794-71-4