5-Bromo-3-methylisoquinoline

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR300085-1G OR300085-250MG OR300085-500MG
APOSOR300085-1GEA 894 EUR
APOSOR300085-1G APOSOR300085-250MG APOSOR300085-500MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222,081 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18260472
Núm. CAS: 16552-67-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR